3,4-二氯三氟甲苯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
D1865-25G
D1865-500G
TCIAD1865-25GEA
0
CNY
TCIAD1865-25G
TCIAD1865-500G
3,4-二氯三氟甲苯 ≥98.0% (通过GC)
3,4-二氯三氟甲苯
分子式:
C₇H₃Cl₂F₃ 沸点: 173°C 密度: 1,486 g/cm³ (20 °C) 闪点: 65°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00000555 CAS号: 328-84-7 EINECS: 206-337-1 UN号: 1760 ADR: 8,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |