邻氯氯苄 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: α,2-二氯甲苯
D0420-25G D0420-500G
TCIAD0420-25GEA 0 CNY
TCIAD0420-25G TCIAD0420-500G
邻氯氯苄 ≥99.0% (by GC)
邻氯氯苄
分子式: C₇H₆Cl₂
分子量: 161.03 g/mol
沸点: 97°C
溶点: -13
闪点: 117°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000893
CAS号: 611-19-8
EINECS: 210-258-8
UN号: 2235
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6c22c5a0c238acc1be1fb97413a4def21b91d2b&vid=7f84f5cd9cf7a6e7ddd5e9474e747ed2451124c0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %