2,4-二氯氯苄 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: α,2,4-三氯甲苯
T0400-25G T0400-500G
TCIAT0400-25GEA 0 CNY
TCIAT0400-25G TCIAT0400-500G
2,4-二氯氯苄 ≥98.0% (by GC)
2,4-二氯氯苄
分子式: C₇H₅Cl₃
沸点: 248°C
密度: 1,406 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000895
CAS号: 94-99-5
EINECS: 202-381-0
UN号: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb1afe2be33d43d5a6488d9749c985c2097396ed&vid=2d0e268bc4f52b02955d674fe52123aa55c2b237&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %