3-甲基水杨酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-羟基-3-甲基苯甲酸, 邻甲基水杨酸
C0408-25G C0408-500G
TCIAC0408-25GEA 0 CNY
TCIAC0408-25G TCIAC0408-500G
3-甲基水杨酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-甲基水杨酸
分子式: C₈H₈O₃
分子量: 152.15 g/mol
沸点: 293
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002448
CAS号: 83-40-9
EINECS: 201-473-8
Merck Index: 14,02581
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c0b7497d9916d34b068de3c755c8715dd60d392&vid=4b765989dc5709263034098e24c32e229caf17d3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C