5-甲基-2-硝基苯甲酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 6-硝基间甲基苯甲酸
N0470-25G N0470-5G
TCIAN0470-25GEA 0 CNY
TCIAN0470-25G TCIAN0470-5G
5-甲基-2-硝基苯甲酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-甲基-2-硝基苯甲酸
分子式: C₈H₇NO₄
分子量: 181.15 g/mol
沸点: 364
MDL编号: MFCD00007368
CAS号: 3113-72-2
EINECS: 221-481-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89064f7a63c40d678652cc7d7a231a16cdf56e2d&vid=e504b7318ff49846fb36421e37fa6d1246068544&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C