2-甲基-6-硝基苯甲酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 6-硝基邻甲苯酸
M1002-10G M1002-25G
TCIAM1002-10GEA 0 CNY
TCIAM1002-10G TCIAM1002-25G
2-甲基-6-硝基苯甲酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-甲基-6-硝基苯甲酸
分子式: C₈H₇NO₄
分子量: 181.15 g/mol
沸点: 353
MDL编号: MFCD00007267
CAS号: 13506-76-8
EINECS: 236-833-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57c251c816d3900ca82f302cd32a95634579a9d1&vid=3d442566f83e9620ffcedd0c80e9a9af2238601e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 158.0 deg-C