2-甲基-5-硝基苯甲酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 5-硝基-2-甲基苯甲酸
M1716-1G M1716-5G
TCIAM1716-1GEA 0 CNY
TCIAM1716-1G TCIAM1716-5G
2-甲基-5-硝基苯甲酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-甲基-5-硝基苯甲酸
分子式: C₈H₇NO₄
分子量: 181.15 g/mol
密度: 1.49
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007371
CAS号: 1975-52-6
EINECS: 217-829-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15d104c4f3ed1899ec91625f8219880cfa1a1357&vid=94ba9a73790e26aff63ea8fd17ba3195a23e20b0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C