对甲基苯甲酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 4-甲基苯甲酸
T0293-25G T0293-500G
TCIAT0293-25GEA 0 CNY
TCIAT0293-25G TCIAT0293-500G
对甲基苯甲酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
对甲基苯甲酸
分子式: C₈H₈O₂
分子量: 136.15 g/mol
沸点: 275°C
闪点: 180
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002565
CAS号: 99-94-5
EINECS: 202-803-3
Merck Index: 14,09535
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5b99b5935b111417b1c05977cc185d583c3bcba&vid=75cdd9e289d07da445848b09ac1246fc24197ebd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 182.0 deg-C