间甲基苯甲酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3-甲基苯甲酸
T0291-25G T0291-500G
TCIAT0291-25GEA 0 CNY
TCIAT0291-25G TCIAT0291-500G
间甲基苯甲酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
间甲基苯甲酸
分子式: C₈H₈O₂
分子量: 136.15 g/mol
沸点: 106°C
闪点: 150
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002523
CAS号: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Index: 14,09535
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74ee0f20a8c6b50004404c139af5f921979179eb&vid=e5ad46b82f280496132349d1f0051f2c807e2def&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 113.0 deg-C