邻甲基苯甲酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
2-甲基苯甲酸
T0292-25G
T0292-500G
TCIAT0292-25GEA
0
CNY
TCIAT0292-25G
TCIAT0292-500G
邻甲基苯甲酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
邻甲基苯甲酸
分子式:
C₈H₈O₂ 分子量: 136.15 g/mol 沸点: 259°C 闪点: 148 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00002477 CAS号: 118-90-1 EINECS: 204-284-9 Merck Index: 14,09535 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 102.0 to 107.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |