苯乙酮 ≥98.5% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 甲基苯基酮
A0061-25G A0061-500G
TCIAA0061-25GEA 0 CNY
TCIAA0061-25G TCIAA0061-500G
苯乙酮 ≥98.5% (by GC)
苯乙酮
分子式: C₈H₈O
分子量: 120.15 g/mol
沸点: 201.7
溶点: 20
闪点: 80°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008724
CAS号: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
Merck Index: 14,00073
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ae1cd68496c86406a95b5ffc18f35bd3c6ed153&vid=e2673dd23819859931f97bfc83cfe9fe0f5b38b3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %