4-苯基-2-丁酮 95,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 苄基丙酮
B0405-25ML B0405-500ML
TCIAB0405-25MLEA 0 CNY
TCIAB0405-25ML TCIAB0405-500ML
4-苯基-2-丁酮 95,0 GC_ASSAY_METHOD
4-苯基-2-丁酮
分子式: (C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃
分子量: 148.2 g/mol
沸点: 115°C
溶点: -13
闪点: 98°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008790
CAS号: 2550-26-7
EINECS: 219-847-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1774cb7bf9a7e21599972fd2ac31503b676bc240&vid=6e863df7825f34ce4e8e5955930266d158c39424&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %