4-叔丁基苯甲醛 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 4-(tert-Butyl)benzaldehyde
B1760-25G B1760-500G
TCIAB1760-25GEA 0 CNY
TCIAB1760-25G TCIAB1760-500G
4-叔丁基苯甲醛 ≥95.0% (by GC)
4-叔丁基苯甲醛
分子式: C₁₁H₁₄O
沸点: 246°C
密度: 0,971 g/cm³ (20 °C)
闪点: 101°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00035742
CAS号: 939-97-9
EINECS: 213-367-9
UN号: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=657d4f2b5e6e3aa827f1647d5a1a7446e26bc534&vid=77d5d7033244b397ba2027891ac809beb9dd769d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %