4-溴-2-(三氟甲基)苯胺 97,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-5-bromobenzotrifluoride, 2-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluortoluene
A1056-25G A1056-5G
TCIAA1056-25GEA 0 CNY
TCIAA1056-25G TCIAA1056-5G
4-溴-2-(三氟甲基)苯胺 97,0 GC_ASSAY_METHOD
4-溴-2-(三氟甲基)苯胺
分子式: C₇H₅BrF₃N
分子量: 240.02 g/mol
沸点: 102°C
闪点: 107°C
MDL编号: MFCD00064393
CAS号: 445-02-3
EINECS: 207-150-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18afe440f99c5addd2926d3726d039f168ccc8af&vid=4eca19abfe18b4bf97d0c8f0e0bb028812635401&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %