3-氨基-5-溴三氟甲苯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
3-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 5-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
A1914-25G
A1914-5G
TCIAA1914-25GEA
0
CNY
TCIAA1914-25G
TCIAA1914-5G
3-氨基-5-溴三氟甲苯 ≥98.0% (by GC)
3-氨基-5-溴三氟甲苯
分子式:
C₇H₅BrF₃N 分子量: 240.02 g/mol 闪点: 107°C |
MDL编号:
MFCD00236205 CAS号: 54962-75-3 EINECS: 259-412-6 |
|
产品技术规格
Purity (GC) | min. 98.0 % |