4-溴三氟甲苯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 4-溴-α,α,α-三氟甲苯, 1-溴-4-(三氟甲基)苯
B1252-25G B1252-250G
TCIAB1252-25GEA 0 CNY
TCIAB1252-25G TCIAB1252-250G
4-溴三氟甲苯 ≥98.0% (by GC)
4-溴三氟甲苯
分子式: C₇H₄BrF₃
分子量: 225.01 g/mol
沸点: 155°C
闪点: 48°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000398
CAS号: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e46047b23d60ae93eb3c6f5e701aadb722a6aa07&vid=1c0190b2ba33b05a89a972f685d97682bf9a8d04&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %