对氟溴苄 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 4-氟苄基溴, 4-氟溴苄
F0214-25G F0214-5G
TCIAF0214-25GEA 0 CNY
TCIAF0214-25G TCIAF0214-5G
对氟溴苄 ≥97.0% (by GC)
对氟溴苄
分子式: C₇H₆BrF
分子量: 189.03 g/mol
沸点: 177°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000359
CAS号: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
UN号: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ef01174c8e977c7aabf3cfd8726da8e18bd9398&vid=8ee4aab11daff7c0845a6a7212a844b05f893e01&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %