3,4-二氟苄基溴 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: α-溴-3,4-二氟甲苯
D2627-25G D2627-5G
TCIAD2627-25GEA 0 CNY
TCIAD2627-25G TCIAD2627-5G
3,4-二氟苄基溴 ≥98.0% (by GC)
3,4-二氟苄基溴
分子式: C₇H₅BrF₂
分子量: 207.02 g/mol
沸点: 61°C
闪点: 79°C
MDL编号: MFCD00009889
CAS号: 85118-01-0
EINECS: 285-653-1
UN号: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc94afbb765c9a491ad79b0062254338d77305b5&vid=6680b407a23e6c25f6329b8683ebb2b0679ccfab&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %