邻氟溴苄 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-氟溴苄
F0209-25G F0209-5G
TCIAF0209-25GEA 0 CNY
TCIAF0209-25G TCIAF0209-5G
邻氟溴苄 ≥98.0% (by GC)
邻氟溴苄
分子式: C₇H₆BrF
沸点: 115°C
密度: 1,567 g/cm³ (20 °C)
闪点: 82°C
MDL编号: MFCD00000324
CAS号: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
UN号: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8cdf36ed35740b4794027d0559660447bfceec2&vid=a2d437a8c27923d4ff96e3b4efc29c2db65d3699&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %