2-Bromo-6-chlorotoluene 98,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-2-methylbenzene
B2032-25G B2032-5G
TCIAB2032-25GEA 0 CNY
TCIAB2032-25G TCIAB2032-5G
2-Bromo-6-chlorotoluene 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2-Bromo-6-chlorotoluene
分子式: C₇H₆BrCl
分子量: 205.48 g/mol
沸点: 120°C
闪点: 95°C
MDL编号: MFCD00061121
CAS号: 62356-27-8
EINECS: 263-520-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b10cb249ad3bd87d21aafab4eefbdf2c5e08bb1b&vid=7f65d7f11f9ef5692b5a9eb2a38c255d081fd255&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %