2-氯苄溴 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: α-溴-2-氯甲苯
C1443-25G C1443-5G
TCIAC1443-25GEA 0 CNY
TCIAC1443-25G TCIAC1443-5G
2-氯苄溴 ≥98.0% (by GC)
2-氯苄溴
分子式: C₇H₆BrCl
沸点: 130°C
密度: 1,5897 g/cm³ (20 °C)
闪点: 109°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000566
CAS号: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
UN号: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79ee313b0e4e3f82f2f9b3b30bf6233f559e6e89&vid=710dc41cc0a620826835d400b0f720f0f87b7a51&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %