4-吡啶硼酸频哪醇酯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
T2349-1G
T2349-5G
TCIAT2349-1GEA
0
CNY
TCIAT2349-1G
TCIAT2349-5G
4-吡啶硼酸频哪醇酯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-吡啶硼酸频哪醇酯
分子式:
C₁₁H₁₆BNO₂ |
MDL编号:
MFCD01319051 CAS号: 181219-01-2 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 150.0 to 154.0 deg-C |