4-烯丙基-1,2-二甲氧基苯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 4-烯丙基-1,2-二甲氧基苯, 丁香酚甲醚, 甲基丁香酚
D1360-25ML D1360-500ML
TCIAD1360-25MLEA 0 CNY
TCIAD1360-25ML TCIAD1360-500ML
4-烯丙基-1,2-二甲氧基苯 ≥98.0% (by GC)
4-烯丙基-1,2-二甲氧基苯
分子式: C₁₁H₁₄O₂
沸点: 120°C
溶点: –4 °C
密度: 1,036 g/cm³ (20 °C)
闪点: 130°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008652
CAS号: 93-15-2
EINECS: 202-223-0
Merck Index: 14,06073
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c733f2f3fe0bfbeffb460c04e39c2358b63c29d&vid=f99b67b4c4f49820c56c48f6a977b0c47edcf329&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %