烯丙基五氟苯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3-(Pentafluorophenyl)-1-propene, 1-Allyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
A1611-25G A1611-5G
TCIAA1611-25GEA 0 CNY
TCIAA1611-25G TCIAA1611-5G
烯丙基五氟苯 ≥98.0% (by GC)
烯丙基五氟苯
分子式: (C₆F₅)CH₂CHCH₂
沸点: 148 - 149 °C (1013 hPa)
密度: 1,35 g/cm³ (20 °C)
闪点: 42°C
MDL编号: MFCD00000301
CAS号: 1736-60-3
EINECS: 217-083-6
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf4a2231dca12a6a02dfaa9c464b8d0e24891642&vid=4c4252e1b4c19e363facb2be89bd3d570ee4ab0f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %