3,4-二甲氧基苯酚 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D3221-25G D3221-5G
TCIAD3221-25GEA 0 CNY
TCIAD3221-25G TCIAD3221-5G
3,4-二甲氧基苯酚 ≥97.0% (通过GC)
3,4-二甲氧基苯酚
分子式: C₈H₁₀O₃
沸点: 167°C
溶点: 83 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008390
CAS号: 2033-89-8
EINECS: 217-995-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e62a28a996a756fa75e86447fed659ee33529f95&vid=0c63597d3b3eedeadedeef7635a10451e22ad43d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C