1,3-二甲氧基苯 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 间苯二酚二甲醚, 二甲基间苯二酚
D0628-25G D0628-500G
TCIAD0628-25GEA 0 CNY
TCIAD0628-25G TCIAD0628-500G
1,3-二甲氧基苯 ≥99.0% (by GC)
1,3-二甲氧基苯
分子式: C₈H₁₀O₂
沸点: 217°C
溶点: –52 °C
密度: 1,05 g/cm³ (20 °C)
闪点: 87°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008384
CAS号: 151-10-0
EINECS: 205-783-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=627503d26cad73a77d9ec52261edddf45fbb779f&vid=c5a513763aa252a5017bf3b2a2abc51910a360e0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %