硫代吗啉 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
T1007-25ML T1007-5ML
TCIAT1007-25MLEA 0 CNY
TCIAT1007-25ML TCIAT1007-5ML
硫代吗啉 ≥98.0% (通过GC)
硫代吗啉
分子式: C₄H₉NS
沸点: 169°C
闪点: 63°C
MDL编号: MFCD00005974
CAS号: 123-90-0
EINECS: 204-660-2
UN号: 3267
ADR: 8,III
Merck Index: 14,09300
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2f6edd5bd2a0484643acf5be0430eb79fa07b6b&vid=d2f6edd5bd2a0484643acf5be0430eb79fa07b6b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0890 to 1.0930
Refractive index n20/D 1.5370 to 1.5400