4-Chloro-4'-hydroxybenzophenone ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
C1155-25G
C1155-500G
TCIAC1155-25GEA
0
CNY
TCIAC1155-25G
TCIAC1155-500G
4-Chloro-4'-hydroxybenzophenone ≥98.0% (通过GC)
4-Chloro-4'-hydroxybenzophenone
分子式:
C₁₃H₉ClO₂ |
MDL编号:
MFCD00002357 CAS号: 42019-78-3 EINECS: 255-627-4 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 178.0 to 181.0 deg-C |