2,3-二氢呋喃 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
D1415-25ML
D1415-500ML
TCIAD1415-25MLEA
0
CNY
TCIAD1415-25ML
TCIAD1415-500ML
2,3-二氢呋喃 ≥98.0% (通过GC)
2,3-二氢呋喃
分子式:
C₄H₆O 闪点: –25°C |
MDL编号:
MFCD00003205 CAS号: 1191-99-7 EINECS: 214-747-7 UN号: 1993 ADR: 3,II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |