2-(2-羟基苯基)苯并噻唑 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
H0973-25G H0973-5G
TCIAH0973-25GEA 0 CNY
TCIAH0973-25G TCIAH0973-5G
2-(2-羟基苯基)苯并噻唑 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
2-(2-羟基苯基)苯并噻唑
分子式: C₁₃H₉NOS
MDL编号: MFCD00022869
CAS号: 3411-95-8
EINECS: 222-299-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84a8889b111257432effa3999d85edc38ce83fd7&vid=84a8889b111257432effa3999d85edc38ce83fd7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C