DL-α-生育酚醋酸酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms:
生育酚乙酸酯, 维生素 E 醋酸酯
T0252-25G
T0252-500G
TCIAT0252-25GEA
0
CNY
TCIAT0252-25G
TCIAT0252-500G
DL-α-生育酚醋酸酯 ≥97.0% (by GC)
DL-α-生育酚醋酸酯
分子式:
C₃₁H₅₂O₃ 分子量: 472.75 g/mol |
MDL编号:
MFCD00072042 CAS号: 7695-91-2 EINECS: 231-710-0 |
|
产品技术规格
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |