溴丙二酸二甲酯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
D3887-25G D3887-5G
TCIAD3887-25GEA 0 CNY
TCIAD3887-25G TCIAD3887-5G
溴丙二酸二甲酯 ≥95.0% (by GC)
溴丙二酸二甲酯
分子式: C₅H₇BrO₄
沸点: 225°C
MDL编号: MFCD00025865
CAS号: 868-26-8
EINECS: 212-775-4
UN号: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=effdebdc441f8464b02ae901618462033092671e&vid=effdebdc441f8464b02ae901618462033092671e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %