1-Phenyloxindole ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
P1769-25G P1769-5G
TCIAP1769-25GEA 0 CNY
TCIAP1769-25G TCIAP1769-5G
1-Phenyloxindole ≥98.0% (通过GC)
1-Phenyloxindole
分子式: C₁₄H₁₁NO
MDL编号: MFCD00234850
CAS号: 3335-98-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce20832980192dded1d6b4abe4b37feb6dd2e8c1&vid=ce20832980192dded1d6b4abe4b37feb6dd2e8c1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 126.0 deg-C