2-Bromo-5-chloroaniline ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
B3182-1G
B3182-25G
B3182-5G
TCIAB3182-1GEA
0
CNY
TCIAB3182-1G
TCIAB3182-25G
TCIAB3182-5G
2-Bromo-5-chloroaniline ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromo-5-chloroaniline
分子式:
C₆H₅BrClN 分子量: 206.47 g/mol 沸点: 128°C |
MDL编号:
MFCD00672942 CAS号: 823-57-4 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Brown powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |