1-Methyl-3-octylimidazolium bromide ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
M1904-25G M1904-5G
TCIAM1904-25GEA 0 CNY
TCIAM1904-25G TCIAM1904-5G
1-Methyl-3-octylimidazolium bromide ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
1-Methyl-3-octylimidazolium bromide
分子式: C₁₂H₂₃BrN₂
MDL编号: MFCD10566918
CAS号: 61545-99-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc10c94776e9963be079c0a02718515670099b82&vid=cc10c94776e9963be079c0a02718515670099b82&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %