乙基丙二酸二乙酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
E0138-25ML
E0138-500ML
TCIAE0138-25MLEA
0
CNY
TCIAE0138-25ML
TCIAE0138-500ML
乙基丙二酸二乙酯 ≥98.0% (by GC)
乙基丙二酸二乙酯
分子式:
C₉H₁₆O₄ 沸点: 211°C 闪点: 88°C |
MDL编号:
MFCD00009167 CAS号: 133-13-1 EINECS: 205-093-3 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |