丙二酸钠盐 ≥99.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
M0031-25G M0031-500G
TCIAM0031-25GEA 0 CNY
TCIAM0031-25G TCIAM0031-500G
丙二酸钠盐 ≥99.0% (通过滴定分析)
丙二酸钠盐
分子式: C₃H₂Na₂O₄
MDL编号: MFCD00002708
CAS号: 141-95-7
EINECS: 205-514-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8df5f37b35a443691ea7150b398e10eb23a02667&vid=8df5f37b35a443691ea7150b398e10eb23a02667&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency