N-甲基-4-哌啶酮 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: N-Methyl-4-piperidone
M0530-25G M0530-500G
TCIAM0530-25GEA 0 CNY
TCIAM0530-25G TCIAM0530-500G
N-甲基-4-哌啶酮 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-甲基-4-哌啶酮
分子式: C₆H₁₁NO
分子量: 113.16 g/mol
沸点: 72°C
闪点: 58°C
MDL编号: MFCD00006191
CAS号: 1445-73-4
EINECS: 215-895-5
UN号: 1224
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc9c7f01590f7cab3042351c1232cacd97f2748e&vid=fc9c7f01590f7cab3042351c1232cacd97f2748e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %