Methyl-4-bromobutyrate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
B2308-25G
B2308-250G
TCIAB2308-25GEA
0
CNY
TCIAB2308-25G
TCIAB2308-250G
Methyl-4-bromobutyrate ≥98.0% (通过GC)
Methyl-4-bromobutyrate
分子式:
C₅H₉BrO₂ |
MDL编号:
MFCD00041482 CAS号: 4897-84-1 EINECS: 225-523-3 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |