三苯胺 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
T0507-25G T0507-250G
TCIAT0507-25GEA 0 CNY
TCIAT0507-25G TCIAT0507-250G
三苯胺 ≥98.0% (by GC)
三苯胺
分子式: C₁₈H₁₅N
沸点: 347 °C (1013 hPa)
溶点: 123…128 °C
密度: 0,774 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003020
CAS号: 603-34-9
EINECS: 210-035-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=598aee6414624881a8a0433b2445fdc074f6cbff&vid=8f7e54d3e61abd8d775dd33506fff8539ee88910&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency