3,4-二甲氧基苯胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D1485-25G D1485-500G
TCIAD1485-25GEA 0 CNY
TCIAD1485-25G TCIAD1485-500G
3,4-二甲氧基苯胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3,4-二甲氧基苯胺
分子式: C₈H₁₁NO₂
沸点: 180°C
溶点: 85…88 °C
闪点: ≥ 110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008394
CAS号: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3e96c2b8a20e041cf6a44653108d92b5074a3b1&vid=e4a94589cccce0b6306f499e50d93f8c197a80f6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C