N,N-二甲基苯胺 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
D0665-25ML D0665-500ML
TCIAD0665-25MLEA 0 CNY
TCIAD0665-25ML TCIAD0665-500ML
N,N-二甲基苯胺 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
N,N-二甲基苯胺
分子式: C₈H₁₁N
沸点: 194°C
密度: 0,9559 g/cm³ (20 °C)
闪点: 73°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008304
CAS号: 121-69-7
EINECS: 204-493-5
UN号: 2253
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03234
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee6f5d1672df6000ac049d36f3a72950fc4ae98a&vid=28230f904d9e056152b1ac5cf4f0ccf8eed62fa0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %