2,4,6-三碘苯酚 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T0452-25G T0452-5G
TCIAT0452-25GEA 0 CNY
TCIAT0452-25G TCIAT0452-5G
2,4,6-三碘苯酚 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
2,4,6-三碘苯酚
分子式: C₆H₃I₃O
沸点: 316 °C (1013 hPa)
溶点: 159…160 °C
MDL编号: MFCD00002179
CAS号: 609-23-4
EINECS: 210-186-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80a5977f87a2d306d9da67e7a77f940f1c09faf8&vid=cfb00da2206320c1d5c02f66e9596c86148bd0ee&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 162.0 deg-C