五氟苯酚 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2,3,4,5,6-五氟苯酚
P0919-10G P0919-25G
TCIAP0919-10GEA 0 CNY
TCIAP0919-10G TCIAP0919-25G
五氟苯酚 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
五氟苯酚
分子式: C₆HF₅O
沸点: 143°C
溶点: 34…36 °C
密度: 1,75 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002156
CAS号: 771-61-9
EINECS: 212-235-8
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c19b71ae36c0ee3c8e28f6e0ff33015ac49c42&vid=d326089f32e60be7faafca430c5ef7a9f9bf1914&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %