3,4,5-三氟苯酚 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T2299-25G T2299-5G
TCIAT2299-25GEA 0 CNY
TCIAT2299-25G TCIAT2299-5G
3,4,5-三氟苯酚 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
分子式: C₆H₃F₃O
密度: 1,629 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00042427
CAS号: 99627-05-1
EINECS: 436-120-9
UN号: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fbf12f3bac16a19a81af9fbe512cf07dc6a2404&vid=8a90a24b6bf84f76fe9e80970a6619bbfc61515e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C