2,3,5,6-四氟苯酚 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T1030-25G T1030-5G
TCIAT1030-25GEA 0 CNY
TCIAT1030-25G TCIAT1030-5G
2,3,5,6-四氟苯酚 ≥98.0% (通过滴定分析)
2,3,5,6-四氟苯酚
分子式: C₆H₂F₄O
沸点: 146°C
溶点: 30 °C
MDL编号: MFCD00002157
CAS号: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a80cf0deb9a4d62231d780cad632bc6c4b544424&vid=d55fb615668aa10686012ab03afaaca8b0db5499&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %