2,6-二氟苯酚 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
D2015-25G
D2015-5G
TCIAD2015-25GEA
0
CNY
TCIAD2015-25G
TCIAD2015-5G
2,6-二氟苯酚 ≥98.0% (通过GC)
2,6-二氟苯酚
分子式:
C₆H₄F₂O 沸点: 60°C 溶点: 46 °C 密度: 1,27 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00002158 CAS号: 28177-48-2 EINECS: 248-884-9 UN号: 1325 ADR: 4.1,III |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |