3,4-二氟苯酚 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D2476-25G D2476-5G
TCIAD2476-25GEA 0 CNY
TCIAD2476-25G TCIAD2476-5G
3,4-二氟苯酚 ≥98.0% (通过GC)
3,4-二氟苯酚
分子式: C₆H₄F₂O
沸点: 185 °C (1013 hPa)
溶点: 32…36 °C
闪点: 57°C
MDL编号: MFCD00010315
CAS号: 2713-33-9
EINECS: 424-300-1
UN号: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d4ddbd0e9ef47c05aaf0d821fe016e039e0f01f&vid=718c1d2b0d7bbc43bdd26f0599d35c58dffd9337&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %