2,6-Difluoroanisole ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
D3360-1G D3360-5G
TCIAD3360-1GEA 0 CNY
TCIAD3360-1G TCIAD3360-5G
2,6-Difluoroanisole ≥97.0% (by GC)
2,6-Difluoroanisole
分子式: C₇H₆F₂O
分子量: 144.12 g/mol
沸点: 50°C
MDL编号: MFCD00142846
CAS号: 437-82-1
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb03eb890a518390de104a4212b6263bcdb25326&vid=50b75710f0fc05d8324fc6eeb0558e9821a06e20&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %