3,4-二氟苯甲醚 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
D2856-25G D2856-5G
TCIAD2856-25GEA 0 CNY
TCIAD2856-25G TCIAD2856-5G
3,4-二氟苯甲醚 ≥97.0% (by GC)
3,4-二氟苯甲醚
分子式: C₇H₆F₂O
分子量: 144.12 g/mol
沸点: 139
溶点: -30
密度: 1.23
闪点: 55°C
MDL编号: MFCD00010730
CAS号: 115144-40-6
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=893610bfb8a4f3be8f448d647253e55a9610e1cc&vid=5d3e1c18e3356a3c95f8c09c16acc9e5f31b1eab&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %